Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C\C(=O)O[C@@H]1[C@H](OC(C)=O)c2c(OC1(C)C)ccc3C=CC(=O)Oc23
InChI
1S/C21H22O7/c1-11(2)10-16(24)27-20-19(25-12(3)22)17-14(28-21(20,4)5)8-6-13-7-9-15(23)26-18(13)17/h6-10,19-20H,1-5H3/t19-,20-/m1/s1
Klucz InChI
FNVCLGWRMXTDSM-WOJBJXKFSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)