Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: soluble 18 mg/mL (clear yellow solution), H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N2CCc3c([nH]c4ccccc34)C2=Nc5ccccc15
InChI
1S/C18H13N3O/c22-18-13-6-2-4-8-15(13)20-17-16-12(9-10-21(17)18)11-5-1-3-7-14(11)19-16/h1-8,19H,9-10H2
InChI key
ACVGWSKVRYFWRP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A1(1543), CYP1A2(1544), CYP1B1(1545)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form powder | form - |
| assay >98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay 99% (CP) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: soluble 18 mg/mL (clear yellow solution), H2O: insoluble | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility - |
| color white | color - | color white to beige | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rutaecarpine
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?