Przejdź do
PHL89599
Cepharanthine
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(+)-Cepharanthine, 6′,12′-Dimethoxy-2,2′-dimethyl-6,7-(methylenebis(oxy))oxyacanthan, O-Methylcepharanoline, CEP, Cepharanthin, Cepharantin, NSC 623442, [14aS-(14aR*,26aS*)]-2,3,13,14,14a,15,26,26a-octahydro-22,30-dimethoxy-1,14-dimethyl- H-4,6:16,19-Dietheno-21,25-metheno-12H-[1,3]dioxolo[4,5-g]pyrido[2′,3′:17,18][1,10]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinoline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H38N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
606.71
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CCC2=CC3=C(OCO3)C(O4)=C2[C@@H]1CC5=CC=C(OC6=C(OC)C=CC(C[C@@H]7C8=CC4=C(OC)C=C8CCN7C)=C6)C=C5
InChI
1S/C37H38N2O6/c1-38-13-11-24-18-31(41-4)33-20-27(24)28(38)16-23-7-10-30(40-3)32(17-23)44-26-8-5-22(6-9-26)15-29-35-25(12-14-39(29)2)19-34-36(37(35)45-33)43-21-42-34/h5-10,17-20,28-29H,11-16,21H2,1-4H3/t28-,29+/m1/s1
InChI key
YVPXVXANRNDGTA-WDYNHAJCSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1269C0700000CRM56997
Cepharanthine phyproof® Reference Substance
PHL89599
Cepharanthine
description
phyproof® Reference Substance
description
≥95% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
grade
primary reference standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
TraceCERT®, certified reference material
format
neat
format
-
format
neat
format
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cepharanthine
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)