SMB00286
Terconazole
≥98%
Synonim(y):
(+-)-1-{4-[cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-ylmethoxy]phenyl}-4-isopropylpiperazine, Triaconazole
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
Postać
powder
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL
spektrum działania antybiotyku
fungi
Tryb działania
enzyme | interferes
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C26H31Cl2N5O3/c1-19(2)31-9-11-32(12-10-31)21-4-6-22(7-5-21)34-14-23-15-35-26(36-23,16-33-18-29-17-30-33)24-8-3-20(27)13-25(24)28/h3-8,13,17-19,23H,9-12,14-16H2,1-2H3/t23-,26-/m0/s1
Klucz InChI
BLSQLHNBWJLIBQ-OZXSUGGESA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3