Merck
T0060000
Terconazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(+-)-1-{4-[cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-ylmethoxy]phenyl}-4-isopropylpiperazine, Triaconazole
Wybierz wielkość
180 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
180 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H31Cl2N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
532.46
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
terconazole
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1c(ccc(c1)Cl)[C@@]3(O[C@H](CO3)COc4ccc(cc4)N5CCN(CC5)C(C)C)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C26H31Cl2N5O3/c1-19(2)31-9-11-32(12-10-31)21-4-6-22(7-5-21)34-14-23-15-35-26(36-23,16-33-18-29-17-30-33)24-8-3-20(27)13-25(24)28/h3-8,13,17-19,23H,9-12,14-16H2,1-2H3/t23-,26-/m0/s1
Klucz InChI
BLSQLHNBWJLIBQ-OZXSUGGESA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Terconazole EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R G García Figueroa et al.
Ginecologia y obstetricia de Mexico, 68, 154-159 (2000-05-29)
A multicenter randomized study was performed. One hundred and seventy patients were selected. The patients were 18 years and older. They presented signs and symptoms of genital candidiasis and had positive smear culture for Candida. Eighty five patients were assigned
Fazal Shirazi et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(9), 4360-4368 (2013-07-03)
The high mortality rate of mucormycosis with currently available monotherapy has created interest in studying novel strategies for antifungal agents. With the exception of amphotericin B (AMB), the triazoles (posaconazole [PCZ] and itraconazole [ICZ]) are fungistatic in vitro against Rhizopus
C Schmitt et al.
Obstetrics and gynecology, 76(3 Pt 1), 414-416 (1990-09-01)
Terconazole is the first topical triazole antifungal agent. The results of several European clinical trials have shown both terconazole cream and suppositories to be effective and safe in the treatment of vulvovaginal candidiasis. We conducted a comparative placebo-controlled, double-blind study
J Van Cutsem
American journal of obstetrics and gynecology, 165(4 Pt 2), 1200-1206 (1991-10-01)
The activity of the broad-spectrum triazole antifungal terconazole was evaluated in vitro by the serial decimal dilution technique in broth media. The best correlation between in vitro and in vivo activity was found in brain-heart infusion broth and Eagle's minimum
Ketevan Lomsadze et al.
Electrophoresis, 30(16), 2803-2811 (2009-08-04)
It is generally accepted that the selective binding of enantiomers of the chiral analyte to a chiral selector is necessary for enantioseparations in CE, whereas the role of mobility differences between the temporary diastereomeric associates formed between the enantiomers and