Kluczowe dokumenty
SMB00193
Sigma-Aldrich
Nordentatin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Wybierz wielkość
1 MG
1860,00 zł
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1860,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.36
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1C(C=Cc2c1c3c(c(c2O)C(C)(C)C=C)OC(=O)C=C3)(C)C
InChI
1S/C19H20O4/c1-6-18(2,3)14-15(21)11-9-10-19(4,5)23-16(11)12-7-8-13(20)22-17(12)14/h6-10,21H,1H2,2-5H3
Klucz InChI
FREXEHTVBRSRGJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Biologically active coumarins from Enkleia siamensis.
Z Y Luo et al.
Journal of natural products, 49(6), 1161-1162 (1986-11-01)