Przejdź do
SMB00186
Isoprunetin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
5-O-Methylgenistein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.26
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(O)cc2OC=C(C(=O)c12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-13-6-11(18)7-14-15(13)16(19)12(8-21-14)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
InChI key
YSINCDVRUMTOPK-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB00108SMB00174SMB00076
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)