Przejdź do
SMB01036
Odontoside
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Calleryanin, monoprotocatechuate (8CI), Oblongaroside C, Protocatechuic acid 3,4-dihydroxybenzyl alcohol 4-glucoside ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
862,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.38
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
862,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
mol wt
438.38
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cc(cc2)COC(=O)c3cc(c(cc3)O)O)O
InChI
1S/C20H22O11/c21-7-15-16(25)17(26)18(27)20(31-15)30-14-4-1-9(5-13(14)24)8-29-19(28)10-2-3-11(22)12(23)6-10/h1-6,15-18,20-27H,7-8H2/t15-,16-,17+,18-,20-/m1/s1
InChI key
MFOVLHFTNQGRLH-BFMVXSJESA-N
General description
Odontoside, also known as Oreganol is a phenolic glycoside, a natural product commonly found in Odontites serotina, Origanum vulgare and Pyrus calleryana. This natural product derived from plant sources have been shown to have anti-inflammatory, antioxidant, antimicrobial, antiviral, and anticancer properties.
Application
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical, and pharmaceutical research.
Features and Benefits
  • High quality compound suitable for multiple research applications
  • Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB01011SMB01022SMB01025
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
biological source
plant
biological source
plant
biological source
plant
biological source
plant
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
mol wt
438.38
mol wt
624.59
mol wt
428.43
mol wt
756.66
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)