Merck
SMB00187
Sigma-Aldrich
Isodeoxyelephantopin
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.36
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Postać
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)O[C@H]1CC2=CC(C\C(C)=C\[C@H]3OC(=O)C(=C)[C@@H]13)OC2=O
InChI
1S/C19H20O6/c1-9(2)17(20)24-15-8-12-7-13(23-19(12)22)5-10(3)6-14-16(15)11(4)18(21)25-14/h6-7,13-16H,1,4-5,8H2,2-3H3/b10-6+/t13?,14-,15+,16-/m1/s1
Klucz InChI
JMUOPRSXUVOHFE-FZAAMHSTSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3