Przejdź do
G9548
Glabridin
≥98% (HPLC), powder, isoflavan
Synonim(y):
4-[(3R)-3,4-Dihydro-8,8-dimethyl-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b′]dipyran-3-yl]-1,3-benzenediol, Glabridin, (R)-4-(3,4-Dihydro-8,8-dimethyl-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b′]dipyran-3-yl)-1,3-benzenediol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
668,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7141956
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
668,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Glabridin, ≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1(C)Oc2ccc3C[C@@H](COc3c2C=C1)c4ccc(O)cc4O
InChI
1S/C20H20O4/c1-20(2)8-7-16-18(24-20)6-3-12-9-13(11-23-19(12)16)15-5-4-14(21)10-17(15)22/h3-8,10,13,21-22H,9,11H2,1-2H3/t13-/m0/s1
InChI key
LBQIJVLKGVZRIW-ZDUSSCGKSA-N
Application
Glabridin has been used:
  • to analyze its transthyretin (TTR)-stabilizing effect in plasma of healthy volunteers[1]
  • as a standard in proton nuclear magnetic resonance (1H NMR) to study the interaction between glabridin and human serum albumin using multi-spectroscopic and molecular docking techniques
  • to study its effect on nucleotide-binding oligomerization domain-like receptor pyrin-domain-containing protein 3 (NLRP3) inflammasome activation
Biochem/physiol Actions
Glabridin is a bio-available isoflavan isolated from licorice (Glycyrrhiza glabra L.) root extract. Glabridin has been reported to possess various biological activities including strong antioxidant activity, antioxidant against LDL oxidation, anti-Helicobacter pylori properties, estrogen-like activity and antinephritic and radical scavenging activities. Also it appears to inhibit serotonin re-uptake, melanogenesis, inflammation and cytochrome P450 3A4, 2B6, and 2C9.
Glabridin is a main component of glavonoid, also known as licorice-derived flavonoid oil, which is a natural supplement used in traditional medicine and herbal medicine.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1207SML0450SML1349
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glabridin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)