Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, avian, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... JUN(3725)
mouse ... Jun(16476)
General description
35-39 kDa
c-Jun jest składnikiem czynnika transkrypcyjnego AP-1, który wiąże i aktywuje transkrypcję w elementach TRE/AP-1 i wydaje się być głównym celem szlaku sygnałowego SAPK/JNK. Aktywność transkrypcyjna c-Jun jest regulowana przez fosforylację Ser63 i Ser73. Sygnały zewnątrzkomórkowe, w tym czynniki wzrostu, transformujące onkoproteiny i promieniowanie UV, stymulują fosforylację c-Jun przy Ser63/73 i aktywują transkrypcję zależną od c-Jun. Mutacja Ser63/73 sprawia, że c-Jun nie reaguje na szlaki sygnałowe indukowane mitogenami i stresem.
szlaki sygnałowe. Homolog kinazy MAP, SAPK/JNK, wiąże się z N-końcowym regionem c-Jun i fosforyluje c-Jun w Ser63/73. Ponadto aktywność SAPK/JNK jest stymulowana przez te same sygnały, które aktywują c-Jun.
szlaki sygnałowe. Homolog kinazy MAP, SAPK/JNK, wiąże się z N-końcowym regionem c-Jun i fosforyluje c-Jun w Ser63/73. Ponadto aktywność SAPK/JNK jest stymulowana przez te same sygnały, które aktywują c-Jun.
Immunogen
Białko fuzyjne Trp E zawierające domenę wiążącą DNA ptasiego c-Jun
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Czynniki transkrypcyjne
Wykryj c-Jun, znany również jako czynnik transkrypcyjny AP-1, za pomocą króliczej poliklonalnej surowicy odpornościowej Anti-c-Jun, nr kat. 06-225. Nr kat. 06-225, której działanie wykazano w immunocytochemii, immunoprecypitacji i Western blotting.
Biochem/physiol Actions
c-Jun
Physical form
Antiserum
Surowica odpornościowa całego królika zawierająca 0,05% azydku sodu
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-303, Lizat komórek Jurkat.
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-303, Lizat komórek Jurkat.
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from human A431 cells or in Jurkat cell lysate
Other Notes
Zastępuje: 04-210
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 06-225 | 04053252621512 |