Merck
SMB00115
Sigma-Aldrich
Verproside
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H26O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
498.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Postać
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@@H]5O[C@]5(CO)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H26O13/c23-6-12-14(27)15(28)16(29)21(32-12)34-20-13-9(3-4-31-20)17(18-22(13,7-24)35-18)33-19(30)8-1-2-10(25)11(26)5-8/h1-5,9,12-18,20-21,23-29H,6-7H2/t9-,12-,13-,14-,15+,16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
Klucz InChI
DBUOUVZMYWYRRI-YWEKDMGLSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3