Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 643,00 zł |
Informacje o tej pozycji
643,00 zł
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC(C#N)c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H27NO11/c21-6-10(9-4-2-1-3-5-9)30-20-18(28)16(26)14(24)12(32-20)8-29-19-17(27)15(25)13(23)11(7-22)31-19/h1-5,10-20,22-28H,7-8H2/t10?,11-,12-,13-,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20-/m1/s1
InChI key
XUCIJNAGGSZNQT-SWRVSKMJSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description phyproof® Reference Substance | description ≥99% (HPLC), from apricot kernels | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance |
| grade primary reference standard | grade - | grade primary reference standard | grade primary reference standard |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| product line phyproof® Reference Substance | product line - | product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amygdalin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?