Przejdź do
H8664
Steviol hydrate
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
(4α)-13-Hydroxykaur-16-en-18-oic acid hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
998,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H30O3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.45 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
998,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.C[C@@]12CCC[C@](C)([C@H]1CC[C@]34CC(=C)[C@](O)(CC[C@@H]23)C4)C(O)=O
InChI
1S/C20H30O3.H2O/c1-13-11-19-9-5-14-17(2,7-4-8-18(14,3)16(21)22)15(19)6-10-20(13,23)12-19;/h14-15,23H,1,4-12H2,2-3H3,(H,21,22);1H2/t14-,15-,17+,18+,19+,20-;/m0./s1
InChI key
SGPAFVVDOPSBEU-CRRYNOPCSA-N
Biochem/physiol Actions
Steviol is an inhibitor of hOAT1 and hOAT3 organic anion transporters.
Steviol is an inhibitor of hOAT1 and hOAT3 organic anion transporters. Human organic anion transporter hOAT1 belongs to a superfamily of organic anion transporters, which play critical roles in the body disposition of clinically important drugs including anti-HIV therapeutics, anti-tumor drugs, antibiotics, anti-hypertensives, and anti-inflammatories. Steviol is a useful tool for studying renal drug clearance.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S3572R5655SML2070
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to tan
color
white
color
white
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)