Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.32
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](OC/C=C/C2=CC=CC=C2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H20O6/c16-9-11-12(17)13(18)14(19)15(21-11)20-8-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h1-7,11-19H,8-9H2/b7-4+/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI key
KHPCPRHQVVSZAH-GUNCLKARSA-N
Other Notes
This product is not gum rosin, a natural product of pine trees and other coniferous plants. Gum rosin is CAS # 8050-09-7.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description natural resin |
| form powder | form - | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - |
| application(s) metabolomics | application(s) food and beverages | application(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rosin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?