Merck
SMB00019
Sigma-Aldrich
N-Acetyltyramine
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
N-(2-(4-hydroksyfenylo)etylo)acetamid, N-(p-hydroksyfenylo)acetamid, N-acetylo-tyramina
Wybierz wielkość
1 MG
2930,00 zł
2930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
2930,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
2930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N(CCc1ccc(cc1)O)C(=O)C
InChI
1S/C10H13NO2/c1-8(12)11-7-6-9-2-4-10(13)5-3-9/h2-5,13H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
ATDWJOOPFDQZNK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Naturalny produkt pochodzący z grzybów.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Friström et al.
Acta pharmacologica et toxicologica, 40(2), 247-258 (1977-02-01)
The effect of five sympathomimetic amines and some of their acetyl derivatives on the blood pressure of the rat was determined on the left carotid artery. After pretreatment with chlorisondamine (1 mg/kg subcutaneously) the blood pressure rise by sympathomimetic amines
A K Mir et al.
Journal of neurochemistry, 36(2), 441-446 (1981-02-01)
N-Acetyltyramine, N-acetyldopamine and N-acetyloctopamine were the major products when either L-[3H]tyrosine or [3H]tyramine were incubated with thoracic ganglia of the desert locust, Schistocerca gregaria. No label was incorporated into L-DOPA under these conditions, although 2-3% of the radioactivity could be
Reversal of resistance by N-acetyltyramine or N-acetyl-2-phenylethylamine in doxorubicin-resistant leukemia P388 cells.
S Kunimoto et al.
The Journal of antibiotics, 40(11), 1651-1652 (1987-11-01)
P H Yu et al.
Canadian journal of biochemistry, 57(10), 1204-1209 (1979-10-01)
The N-acylation of tyramine isomers and other biogenic amines has been studied. The liver exhibits the highest activity towards tyramines, while the brain exhibits a low but significant activity. In the brain, tyramine N-acylation activity was heterogenously distributed. The arylamine
W S Garcez et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(8), 3662-3665 (2000-08-24)
Two saprophytic fungi (Mucor ramosissimus and Rhizopus sp.) were tested for their ability to induce phytoalexin production by seeds of frog-eye leaf spot and stem canker-resistant and -susceptible soybean (Glycine max L.) cultivars. Only M. ramosissimus was shown to elicit