Przejdź do
345911
N-(3-Indolylacetyl)-L-alanine
98%
Synonim(y):
IAA-L-Ala, Indole-3-acetyl-L-alanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
218,00 zł
163,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.26
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
163,50 zł
Cena katalogowa218,00 złZaoszczędź 25%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]24/D −21°, c = 1 in methanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
138-140 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
C[C@H](NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(13(17)18)15-12(16)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7-8,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)/t8-/m0/s1
InChI key
FBDCJLXTUCMFLF-QMMMGPOBSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0267601310857459
description
98%
description
≥98.0% (TLC)
description
≥98.5% (T)
description
ReagentPlus®, 99%
form
solid
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
assay
98%
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.5% (TLC), ≥98.5% (T)
assay
99%
optical activity
[α]24/D −21°, c = 1 in methanol
optical activity
-
optical activity
[α]20/D -21.0±1.0°, c = 1% in H2O
optical activity
[α]22/D +40.0°, c = 1 in methanol
mp
138-140 °C (lit.)
mp
-
mp
103-106 °C (lit.)
mp
171-173 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Regarding IAA-ALANINE no.345911 can i dissolve it in water?
    1 answer
    1. Unfortunately, the solubility of this product in water is not determined.