Kluczowe dokumenty
SCP0209
Sigma-Aldrich
Parathyroid Hormone 53-84 human
Wybierz wielkość
500 μG
1660,00 zł
1 MG
2470,00 zł
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 μG
1660,00 zł
1 MG
2470,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C149H253N43O54
Masa cząsteczkowa:
3510.86
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥65%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Amino Acid Sequence
Lys-Lys-Glu-Asp-Asn-Val-Leu-Val-Glu-Ser-His-Glu-Lys-Ser-Leu-Gly-Glu-Ala-Asp-Lys-Ala-Asp-Val-Asn-Val-Leu-Thr-Lys-Ala-Lys-Ser-Gln
Zastosowanie
Hormon przytarczyc (PTH) to 84-aminokwasowy hormon zaangażowany w regulację wapnia, zwiększający poziom wapnia we krwi w odpowiedzi na kalcytoninę. PTH reguluje również poziom fosforanów w surowicy i biosyntezę witaminy D. PTH (39-84) i (53-84) są C-końcowymi peptydami PTH stosowanymi do określenia aktywności PTH.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)