Przejdź do
SCP0184
Mastoparan, Hornet Vespa basalis
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
499,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C78H138N20O16
Masa cząsteczkowa:
1612.05
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥70%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Mastoparan B (LKLKSIVSWAKKVL-NH2), a cationic decapeptide amide toxin, is used to study its mechanisms of histamine release and edema inducing and haemolytic activities.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0110SCP0169SCP0108
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥70%
composition
Peptide Content, ≥55%
composition
Peptide Content, ≥55%
composition
Peptide Content, ≥80%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)