Przejdź do
05-23-1200
Neurotensyna
≥97% (HPLC), noradrenergic activity modulator, lyophilized solid
Synonim(y):
NT, NTS, Pyr-LYENKPRRPYIL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Sprawdź dostępność w koszyku
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C78H121N21O20
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1672.92
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
1030,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Neurotensyna, Potent hypothalamic peptide neurotransmitter.
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white to off-white
solubility
5% acetic acid: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N3(C(CCC3)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)N4C(CCC4)C(=O)NC(Cc5ccc(cc5)O)C(=O)NC(C(CC)C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)O)C(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C2NC(=O)CC2)CC(C)C)Cc1ccc(cc1)O)CCC(=O)O)CC(=O)N)CCCCN
InChI
1S/C78H121N21O20/c1-7-43(6)63(73(115)96-57(76(118)119)37-42(4)5)97-70(112)55(39-45-21-25-47(101)26-22-45)95-72(114)59-18-13-35-99(59)75(117)52(16-11-33-86-78(83)84)90-64(106)48(15-10-32-85-77(81)82)89-71(113)58-17-12-34-98(58)74(116)51(14-8-9-31-79)91-69(111)56(40-60(80)102)94-66(108)50(28-30-62(104)105)88-68(110)54(38-44-19-23-46(100)24-20-44)93-67(109)53(36-41(2)3)92-65(107)49-27-29-61(103)87-49/h19-26,41-43,48-59,63,100-101H,7-18,27-40,79H2,1-6H3,(H2,80,102)(H,87,103)(H,88,110)(H,89,113)(H,90,106)(H,91,111)(H,92,107)(H,93,109)(H,94,108)(H,95,114)(H,96,115)(H,97,112)(H,104,105)(H,118,119)(H4,81,82,85)(H4,83,84,86)
InChI key
PCJGZPGTCUMMOT-UHFFFAOYSA-N
General description
Neurotensyna (NT), 13-aminokwasowy neuroprzekaźnik peptydowy kodowany przez gen NTS. NT znajduje się w przewodzie pokarmowym i jest heterogenicznie rozmieszczona w ośrodkowym układzie nerwowym ssaków i ma wiele cech podobnych do neuroprzekaźników. Wpływa na różne funkcje ośrodkowe i obwodowe poprzez interakcję z trzema receptorami neurotensyny. Jest powiązany z modulacją układów dopaminergicznych i indukcją zmian w zachowaniu, rozluźnieniem mięśni, nocycepcją i hipotermią, a także apetytem, uczeniem się, pamięcią i metabolizmem tłuszczów.[1] Ponadto jest modulatorem aktywności noradrenergicznej. Działa również jako endogenny związek przeciwpsychotyczny i obniża ciśnienie krwi, zwiększa przepuszczalność naczyń i zwiększa poziom glukagonu, glukozy, hormonu wzrostu i prolaktyny w osoczu u szczurów. Dodatkowo reguluje uwalnianie hormonów przysadki mózgowej oraz insuliny, glukagonu i somatostatyny z jelit.[2]
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Modulator aktywności noradrenergicznej
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Packaging
Tak
Other Notes
Kinkead, B., et al. 1999. Biol. Psychiatr.46, 340.
Tyler, B.M., et al. 1998. Brain Res. 792, 246.
Tsuda, K., and Masuyuma, Y. 1993. Am. J. Hypertens. 6, 473.
Pyr-Leu-Tyr-Glu-Asn-Lys-Pro-Arg-Arg-Pro-Tyr-Ile-Leu-OH
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N63835.38337MABN844
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
form
lyophilized solid
form
powder
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)