Kluczowe dokumenty
SCP0059
Sigma-Aldrich
Calcitonin Acetyl salmon
Wybierz wielkość
1 MG
1320,00 zł
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1320,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C147H242N44O49S2
Masa cząsteczkowa:
3473.89
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥75%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Cys-Ser-Asn-Leu-Ser-Thr-Cys-Val-Leu-Gly-Lys-Leu-Ser-Gln-Glu-Leu-His-Lys-Leu-Gln-Thr-Tyr-Pro-Arg-Thr-Asn-Thr-Gly-Ser-Gly-Thr-Pro-NH2
Zastosowanie
Kalcytonina, 32-aminokwasowy polipeptyd, bierze udział w regulacji metabolizmu wapnia i fosforu, często antagonistycznie do parathormonu (PTH).
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aiwen Huang et al.
Drug delivery, 18(8), 562-569 (2011-08-10)
Therapeutic peptide and protein drugs have high specificity and activity in their functions but present challenges in their administration route, requiring development of new delivery systems to improve their bioavailability. The aim of this work was to investigate the role
Synthesis, characterization and evaluation of bone targeting salmon calcitonin analogs in normal and osteoporotic rats.
Bhandari KH, Newa M, Chapman J, et al.
J. Controlled Release, 158, 44-52 (2012)
Claudia Mueller et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 79(3), 646-657 (2011-06-28)
Protein aggregation, which is triggered by various factors, is still one of the most prevalent problems encountered during all stages of protein formulation development. In this publication, we present novel excipients, tryptophan-mPEGs (Trp-mPEGs) of 2 and 5 kDa molecular weight
Cetin Tas et al.
International journal of pharmaceutics, 423(2), 257-263 (2011-12-17)
Peptides and polypeptides have important pharmacological properties but only a limited number have been exploited as therapeutics because of problems related to their delivery. Most of these drugs require a parenteral delivery system which introduces the problems of pain, possible