Kluczowe dokumenty
SCJ4600053
CF™ 660R succinimidyl ester
suitable for fluorescence
Wybierz wielkość
1350,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1350,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
~888 (free acid)
ε (współczynnik ekstynkcji)
100000 at 663 nm
stosunek absorbancji
A280/663 nm 0.51
fluorescencja
λex 633, 635 or 640 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633, 635 or 640 nm (Microscopy laser line)
λex 663 nm; λem 682 nm
przydatność
suitable for fluorescence
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Uwaga dotycząca przygotowania
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)