Product SCJ4600031, CF™ 594 succinimidyl ester contains a 5 carbon chain spacer between the succinimidyl ester and the CF 594 fluorophore.
Kluczowe dokumenty
SCJ4600031
CF™ 594 succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Wybierz wielkość
1350,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1350,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥90% (TLC)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
~729 g/mol (free acid)
rozpuszczalność
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (współczynnik ekstynkcji)
115000 at 593 nm
stosunek absorbancji
A280/593 nm 0.08
fluorescencja
λex 532 or 561 nm (Flow cytometry laser line)
λex 593 nm; λem 614 nm
λex 594 nm (Microscopy laser line)
przydatność
suitable for fluorescence
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Is there a spacer chain between the succinimidyl ester and the fluorophore of Product SCJ4600031, CF™ 594 succinimidyl ester?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.