Kluczowe dokumenty
SCJ4600007
Sigma-Aldrich
CF 405M aminooxy
suitable for fluorescence
Wybierz wielkość
1 MG
2360,00 zł
2360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
2360,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Formularz
solid
ε (współczynnik ekstynkcji)
41000 at 408 nm
stosunek absorbancji
A280/408 nm 0.13
fluorescencja
λex 360, 405 or 407 nm (Flow cytometry laser line)
λex 405 nm (Microscopy laser line)
λex 408 nm; λem 450 nm
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
CF405M is a blue fluorescent dye spectrally similar to Pacific Blue dye. CF405M is as bright as Pacific Blue dye but is significantly more photostable than the latter. An additional advantage of CF405M is that it has less spillover in the 525/50 green channel than Pacific Blue dye due to narrower emission peak, making CF405M a superior choice in multi-color detection applications. We also offer CF405S, another 405 nm-excitable dye with an even shorter emission wavelength.
Cechy i korzyści
1. More photostable than Pacific Blue dye. 2. As bright as Pacific Blue dye in the 450/50 blue channel while having less spillover in the 525/50 green channel. 3. Highly water-soluble.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: [email protected].
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Pacific Blue is a trademark of Life Technologies
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)