Kluczowe dokumenty
SCJ4600014
CF™ 488A amine
suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC), ≥90% (TLC)
Wybierz wielkość
1160,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1160,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥90% (HPLC)
≥90% (TLC)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
~597 g/mol
rozpuszczalność
DMSO: soluble
ε (współczynnik ekstynkcji)
70000 at 490 nm
stosunek absorbancji
A280/490 nm 0.1
fluorescencja
λex 488 nm (Flow cytometry laser line)
λex 488 nm (Microscopy laser line)
λex 490 nm; λem 515 nm
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)