Przejdź do
PHL89620
Danthrone
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
1,8-Dihydroxyanthraquinone, Chrysazine, Danthron
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
675,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.21
EC Number:
204-173-5
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
2054727
MDL number:
675,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
mp
191-193 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
InChI key
QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... RXRA(6256)
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89771PHL83276PHL80712
Danthrone phyproof® Reference Substance
PHL89620
Danthrone
Purpurin phyproof® Reference Substance
PHL89771
Purpurin
Hydroquinone phyproof® Reference Substance
PHL80712
Hydroquinone
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
Gene Information
human ... RXRA(6256)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
mp
191-193 °C (lit.)
mp
253-256 °C (lit.)
mp
-
mp
172-175 °C (lit.)
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)