Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 652,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
652,00 zł
assay
≥80% (teicoplanins A2, HPLC)
Quality Segment
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
color
white to faint beige, white to faint yellow, white to light brown
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c2ccc(c1)[C@H]([C@@H]4NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H]8NC(=O)[C@H]9NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H](c%13cc(c(cc%13)O)Oc%14cc9cc(c%14)O)[N+H3])Cc%10cc(c(cc%10)Oc%11c(c(cc8c%11)O2)O[C@@H]%12O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]%12NC(=O)CCCCCCCCC)O)O)CO)Cl)c5cc(c(cc5)O)c6c(cc(cc6O
InChI
1S/C88H97Cl2N9O33/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-60(108)94-68-74(113)71(110)58(32-101)129-87(68)132-78-55-26-40-27-56(78)126-52-18-14-38(24-47(52)90)77(131-86-67(92-34(2)103)73(112)70(109)57(31-100)128-86)69-84(121)98-66(85(122)123)45-29-42(105)30-54(127-88-76(115)75(114)72(111)59(33-102)130-88)61(45)44-23-37(13-15-49(44)106)63(81(118)99-69)96-83(120)65(40)97-82(119)64-39-21-41(104)28-43(22-39)124-53-25-36(12-16-50(53)107)62(91)80(117)93-48(79(116)95-64)20-35-11-17-51(125-55)46(89)19-35/h11-19,21-30,48,57-59,62-77,86-88,100-102,104-107,109-115H,3-10,20,31-33,91H2,1-2H3,(H,92,103)(H,93,117)(H,94,108)(H,95,116)(H,96,120)(H,97,119)(H,98,121)(H,99,118)(H,122,123)/t48-,57-,58-,59-,62-,63-,64+,65-,66-,67-,68-,69+,70-,71-,72-,73-,74-,75+,76+,77-,86+,87+,88+/m1/s1
InChI key
BJNLLBUOHPVGFT-QRZIFLFXSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description 96.0-102.0% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action protein synthesis | interferes | mode of action cell wall synthesis | interferes |
| antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥80% (teicoplanins A2, HPLC) | assay ≥75% (as ramoplanin A2) | assay 96.0-102.0% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Teicoplanin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?