Kluczowe dokumenty
SAB5801047
Sigma-Aldrich
Przeciwciało Alpaca przeciw ludzkiej IgG (Fcγ) z pojedynczą domeną biotyny
recombinant Alpaca(VHH) Nano antibody
Synonim(y):
Rekombinowane drugorzędowe nanobiałko Alpaca z pojedynczą zmienną domeną
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
alpaca
rekombinowane
expressed in E. coli
białko sprzężone
biotin
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
recombinant monoclonal
Formularz
lyophilized solid
masa cząsteczkowa
14 kDa
reaktywność gatunkowa
Alpaca, human
metody
ELISA: 1:10000-1:50000
western blot: 1:10000-1:50000
rozmiar
0.1 mL
kolor
colorless
izotyp
VHH
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Alpaca Anti-Human IgG(Fcγ) Biotin single domain Antibody zostało zaprojektowane do specyficznego wykrywania fragmentu Fcγ ludzkiej IgG. Jest to monoklonalne, jednodomenowe, rekombinowane przeciwciało przeciwko ludzkiej IgG Fc sprzężonej z biotyną. W oparciu o immunoelektroforezę i/lub test ELISA, Alpaca Anti-Human IgG(Fcγ) Biotin single domain Antibody reaguje z fragmentem Fc łańcucha ciężkiego ludzkiej IgG, ale nie z częścią Fab ludzkiej IgG.
U ssaków przeciwciała są podzielone na pięć głównych klas lub izotypów - IgA, IgD, IgE, IgG i IgM. Są one klasyfikowane zgodnie z zawartym w nich łańcuchem ciężkim - odpowiednio alfa, delta, epsilon, gamma lub mu. IgG jest najobficiej występującym przeciwciałem w normalnej ludzkiej surowicy, stanowiąc 70-85% całkowitej puli immunoglobulin. Ludzkie IgG składa się z czterech ludzkich podklas (IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4), a każda z nich zawiera inny łańcuch ciężki. Cała cząsteczka IgG posiada zarówno region Fc, jak i region Fab, który posiada miejsce rozpoznawania epitopu. IgG zawiera dwa łańcuchy ciężki i lekki (kappa lub lambda). Łańcuch ciężki ma około 50 KD, a łańcuch lekki około 25 KD. Zwykła IgG jest monomeryczna o masie cząsteczkowej około 150 kD.
VHH to przeciwciała jednodomenowe pochodzące ze zmiennych regionów łańcucha ciężkiego immunoglobuliny wielbłądowatych. Rozmiar VHH jest niezwykle mały (mniej niż 15KDa) w porównaniu do innych form fragmentów przeciwciał, co znacznie zwiększa przepuszczalność VHH. Dlatego VHH jest uważany za bardzo wartościowy dla badań, diagnostyki i terapii.
Specyficzność
Ludzkie IgG (specyficzne dla fragmentu Fcγ)
Izotyp: Domena VHH alpaki IgG2b/2c
Immunogen
Rekombinowane przeciwciało Alpaca z pojedynczą zmienną domeną wtórną nano
Opakowanie
100 μg w szklanej butelce
Postać fizyczna
Liofilizowany z 10 mM PBS (pH 7,5), 0,05% sacharozy, 0,1% trehalozy
Rekonstytucja
Dodać 100uL dH2O lub 100uL dH2O z 50% glicerolem do końcowego stężenia 1mg/mL.
Przechowywanie i stabilność
Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C (unikać cykli zamrażania/rozmrażania). Stabilność przez 12 miesięcy w temperaturze -20°C
Inne uwagi
Specyficznie rozpoznaje fragment Fcγ ludzkiej IgG i reaguje z cynomolgus IgG. Brak reaktywności krzyżowej z króliczymi, mysimi, szczurzymi i kozimi IgG.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)