Kluczowe dokumenty
SAB5801055
Sigma-Aldrich
Przeciwciało Alpaca przeciw królikowi IgG (Fcγ) z pojedynczą domeną
recombinant Alpaca(VHH) Nano antibody
Synonim(y):
Rekombinowane drugorzędowe nanobiałko Alpaca z pojedynczą zmienną domeną
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
alpaca
rekombinowane
expressed in E. coli
białko sprzężone
unconjugated (6*his tag and one cys were added at the C terminal of the VHH)
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
recombinant monoclonal
Formularz
lyophilized solid
masa cząsteczkowa
14 kDa
reaktywność gatunkowa
Alpaca, rabbit
metody
ELISA: 1:10000-1:50000
western blot: 1:10000-1:50000
rozmiar
0.1 mL
kolor
colorless
izotyp
VHH
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Alpaca Anti-Rabbit IgG(Fcγ) single domain Antibody zostało zaprojektowane do specyficznego wykrywania regionu Fc króliczej IgG. Jest to monowalentne, jednodomenowe, rekombinowane przeciwciało pochodzące ze zmiennego regionu łańcucha ciężkiego Alpaca pacous. W oparciu o immunoelektroforezę i / lub ELISA, Alpaca Anti-Rabbit IgG(Fcγ) single domain Antibody reaguje z regionem Fc króliczej IgG selektywnie, ale nie z mysią, ludzką, cynomolgus, szczurzą, kozią IgG.
Przeciwciała królicze są szeroko stosowane w badaniach przyrodniczych. Do tej pory zidentyfikowano cztery izotypy (IgA, IgE, IgG i IgM) u królików. Każdy izotyp ma inny łańcuch ciężki. Królik ma tylko jedną podklasę IgG. Cała cząsteczka IgG posiada zarówno region Fc, jak i region Fab, które posiadają miejsce rozpoznawania epitopu. IgG zawiera dwa łańcuchy ciężki i lekki. Łańcuch ciężki ma około 50 KD, a łańcuch lekki około 25 KD. Wspólna IgG jest monomeryczna o masie cząsteczkowej około 150 kD.
VHH to przeciwciała jednodomenowe pochodzące ze zmiennych regionów łańcucha ciężkiego immunoglobuliny Camelidae. Rozmiar VHH jest niezwykle mały (mniej niż 15KDa) w porównaniu do innych form fragmentów przeciwciał, co znacznie zwiększa przepuszczalność VHH. Dlatego VHH jest uważany za bardzo wartościowy dla badań, diagnostyki i terapii.
Specyficzność
Region Fc króliczej IgG
Izotyp: Domena VHH alpaki IgG2b/2c
Immunogen
Rekombinowane przeciwciało Alpaca z pojedynczą zmienną domeną wtórną nano
Opakowanie
100 μg w szklanej butelce
Postać fizyczna
Liofilizowany z 10 mM PBS (pH 7,5), 0,05% sacharozy, 0,1% trehalozy
Rekonstytucja
Dodać 100uL dH2O lub 100uL dH2O z 50% glicerolem do końcowego stężenia 1mg/mL.
Przechowywanie i stabilność
Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C (unikać cykli zamrażania/rozmrażania). Stabilność przez 12 miesięcy w temperaturze -20°C
Inne uwagi
Brak reaktywności krzyżowej z mysimi, ludzkimi, cynomolgus, szczurzymi, kozimi IgG
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)