Kluczowe dokumenty
SAB5801002
Sigma-Aldrich
Przeciwciało Alpaca przeciw mysim IgG(H+L) HRP z pojedynczą domeną
recombinant Alpaca(VHH) Nano antibody
Synonim(y):
Rekombinowane drugorzędowe nanobiałko Alpaca z pojedynczą zmienną domeną
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
alpaca
rekombinowane
expressed in E. coli
białko sprzężone
horse radish peroxidase (HRP)
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized solid
masa cząsteczkowa
14 kDa
reaktywność gatunkowa
Alpaca, mouse
metody
ELISA: 1:10000-1:50000
western blot: 1:10000-1:50000
rozmiar
0.1 mL
kolor
colorless
izotyp
VHH
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Alpaca Anti-Mouse IgG(H+L) HRP single domain Antibody zostało zaprojektowane do specyficznego wykrywania mysich IgG(H+L). Jest to monowalentne, jednodomenowe rekombinowane przeciwciało przeciwko mysiej IgG(H+L) sprzężone z HRP. W oparciu o immunoelektroforezę i/lub ELISA, Alpaca Anti-Mouse IgG(H+L) HRP single domain Antibody wykrywa łańcuch ciężki i łańcuch lekki mysiej IgG selektywnie, ale nie w przypadku króliczej, ludzkiej, cynomolgus, szczurzej, koziej IgG.
Większość przeciwciał monoklonalnych jest generowana u myszy. Istnieje pięć izotypów przeciwciał (IgA, IgD, IgE, IgG i IgM) pochodzących od myszy. Każdy izotyp ma inny łańcuch ciężki. Mysie IgG stanowi 75% immunoglobulin w surowicy, a IgG jest dominującą formą pierwszego przeciwciała wytwarzanego u myszy. Mysie IgG składa się z pięciu podklas - IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG2c (szczepy wsobne myszy z allelem Igh1-b mają izotyp IgG2c zamiast IgG2a), IgG3. Są one wysoce homologiczne i różnią się głównie regionem zawiasowym. Cała cząsteczka IgG posiada zarówno region Fc, jak i region Fab, który posiada miejsce rozpoznawania epitopu. IgG zawiera dwa łańcuchy ciężki i lekki, przy czym łańcuch ciężki ma około 50 KD, a łańcuch lekki około 25 KD. Wspólna IgG jest monomeryczna o masie cząsteczkowej około 150 kD.
VHH to przeciwciała jednodomenowe pochodzące ze zmiennych regionów łańcucha ciężkiego immunoglobuliny Camelidae. Rozmiar VHH jest niezwykle mały (<15KDa) w porównaniu do innych form fragmentów przeciwciał, co znacznie zwiększa przepuszczalność VHH. Dlatego VHH jest uważany za bardzo wartościowy dla badań, diagnostyki i terapii.
Specyficzność
Mysz IgG(H+L)
Izotyp: Domena VHH IgG2b/2c alpaki
Immunogen
Rekombinowane przeciwciało Alpaca z pojedynczą zmienną domeną wtórną nano
Opakowanie
100 μg w szklanej butelce
Postać fizyczna
Liofilizowany z 10 mM PBS (pH 7,5), 0,05% sacharozy, 0,1% trehalozy
Rekonstytucja
Dodać 100uL dH2O lub 100uL dH2O z 50% glicerolem do końcowego stężenia 1mg/mL.
Przechowywanie i stabilność
Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20 °C (unikać cykli zamrażania/rozmrażania). Chronić przed światłem. Stabilny przez 12 miesięcy w temperaturze -20°C
Inne uwagi
Brak reaktywności krzyżowej z króliczymi, ludzkimi, cynomolgus, szczurzymi, kozimi IgG
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)