Kluczowe dokumenty
SAB5801017
Sigma-Aldrich
Alpaca Przeciwciało przeciw mysiemu kappa HRP z pojedynczą domeną
recombinant Alpaca(VHH) Nano antibody
Synonim(y):
Rekombinowane drugorzędowe nanobiałko Alpaca z pojedynczą zmienną domeną
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
alpaca
rekombinowane
expressed in E. coli
białko sprzężone
horse radish peroxidase (HRP)
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
recombinant monoclonal
Formularz
lyophilized solid
masa cząsteczkowa
14 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, Alpaca
metody
ELISA: 1:5000-1:20000
western blot: 1:5000-1:20000
rozmiar
0.1 mL
kolor
colorless
izotyp
VHH
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Alpaca Anti-Mouse kappa HRP single domain Antibody jest przeznaczony do specyficznego wykrywania mysiego łańcucha IgG kappa. Jest to monowalentne, jednodomenowe, rekombinowane przeciwciało przeciwko mysiemu łańcuchowi IgG kappa sprzężonemu z HRP. W oparciu o immunoelektroforezę i/lub ELISA, Alpaca Anti-Mouse kappa HRP single domain Antibody wykrywa mysi łańcuch IgG kappa selektywnie, ale nie z mysim łańcuchem IgG lambda lub ciężkim łańcuchem mysiej IgG.
Większość przeciwciał monoklonalnych jest generowana u myszy. Istnieje pięć izotypów przeciwciał (IgA, IgD, IgE, IgG i IgM) pochodzących od myszy. Każdy izotyp ma inny łańcuch ciężki. Mysie IgG stanowi 75% immunoglobulin w surowicy, a IgG jest dominującą formą pierwszego przeciwciała wytwarzanego u myszy. Mysie IgG składa się z pięciu podklas - IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG2c (szczepy wsobne myszy z allelem Igh1-b mają izotyp IgG2c zamiast IgG2a), IgG3. Są one wysoce homologiczne i różnią się głównie regionem zawiasowym. Cała cząsteczka IgG posiada zarówno region Fc, jak i region Fab, który posiada miejsce rozpoznawania epitopu. IgG zawiera dwa ciężkie i lekkie łańcuchy (kappa lub lambda), przy czym łańcuch ciężki ma około 50 KD, a łańcuch lekki około 25 KD. Zwykła IgG jest monomeryczna o masie cząsteczkowej około 150 kD.
VHH to przeciwciała jednodomenowe pochodzące ze zmiennych regionów łańcucha ciężkiego immunoglobuliny wielbłądowatych. Rozmiar VHH jest niezwykle mały (<15KDa) w porównaniu do innych form fragmentów przeciwciał, co znacznie zwiększa przepuszczalność VHH. Dlatego VHH jest uważany za bardzo wartościowy dla badań, diagnostyki i terapii.
Specyficzność
Mysi łańcuch IgG kappa
Izotyp: Domena VHH IgG2b/2c alpaki
Immunogen
Rekombinowane przeciwciało Alpaca z pojedynczą zmienną domeną wtórną nano
Opakowanie
100 μg w szklanej butelce
Postać fizyczna
Liofilizowany z 10 mM PBS (pH 7,5), 0,05% sacharozy, 0,1% trehalozy
Rekonstytucja
Dodać 100uL dH2O lub 100uL dH2O z 50% glicerolem do końcowego stężenia 1mg/mL.
Przechowywanie i stabilność
Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20 °C (unikać cykli zamrażania/rozmrażania). Chronić przed światłem. Stabilny przez 12 miesięcy w temperaturze -20°C
Inne uwagi
Brak reaktywności krzyżowej z króliczymi, ludzkimi, cynomolgus, szczurzymi, kozimi IgG
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)