Kluczowe dokumenty
SAB5702810
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw receptorowi 5HT7, klon 4E6D2, królicze monoklonalne
Synonim(y):
5-HT7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4E6D2, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
54 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
2 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MMDVNSSGRPDLYGHLRSFLLPEVGRGLPDLSPDGGADPVAGSWAPHLLSEVTASPAPTWDAPPDNASGCGEQINYGRVEKVVIGSILTLITLLTIAGNC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTR7(3363)
Opis ogólny
Uważa się, że neuroprzekaźnik, serotonina, odgrywa rolę w różnych funkcjach poznawczych i behawioralnych. Receptor serotoniny kodowany przez ten gen należy do nadrodziny receptorów sprzężonych z białkiem G, a gen ten jest locus kandydującym do zaangażowania w zaburzenia autystyczne i inne zaburzenia neuropsychiatryczne. Zidentyfikowano trzy warianty splicingu, które kodują białka różniące się długością końców karboksylowych. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego receptora 5HT7 (P34969).
Zastosowanie
BŚ, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)