This product is a rat monoclonal Antibody. An anti-rat secondary antibody would be suitable. Please see the link below to review examples of anti-rat secondary antibodies:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/search/anti-rat-antibody?facet=facet_product_category%3Asecondary%20antibodies&focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=anti-rat%20antibody&type=product
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Sprawdź dostępność w koszyku | 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rat
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
YC5/45, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat, lizard, rabbit, pig
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HTR1A(3350)
Immunogen
Application
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Brain tissue
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description culture supernatant, clone YC5/45, Chemicon® | description affinity isolated antibody | description culture supernatant, clone YC7, Chemicon® | description clone 9B11.1, from mouse |
| biological source rat | biological source rabbit | biological source rat | biological source mouse |
| clone YC5/45, monoclonal | clone polyclonal | clone YC7, monoclonal | clone 9B11.1, monoclonal |
| species reactivity mouse, human, rat, lizard, rabbit, pig | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity rabbit, rat, human | species reactivity mouse, rat, human |
| Gene Information human ... HTR1A(3350) | Gene Information human ... HTR1A(3350) | Gene Information human ... SST(6750) | Gene Information human ... HTR2A(3356) |
| antibody form culture supernatant | antibody form affinity isolated antibody | antibody form culture supernatant | antibody form purified immunoglobulin |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
MAB352 Is this a mouse monoclonal Ab? I see Rat in the source which is unusual for me. What secondary is ideal