Kluczowe dokumenty
SAB5702517
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw witronektynie, klon 2V2V8, królicze monoklonalne
Synonim(y):
V75, VN, VNT
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2V2V8, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
75 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.43 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
YRSQRGHSRGRNQNSRRPSRATWLSLFSSEESNLGANNYDDYRMDWLVPATCEPIQSVFFFSGDKYYRVNLRTRRVDTVDPPYPRSIAQYWLGCPAPGHL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VTN(7448)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny peksyn. Występuje w surowicy i tkankach oraz promuje adhezję i rozprzestrzenianie się komórek, hamuje uszkadzające błonę działanie terminalnego cytolitycznego szlaku dopełniacza i wiąże się z kilkoma inhibitorami proteazy serynowej serpin. Jest to białko wydzielane i występuje w postaci jednołańcuchowej lub obciętej, dwułańcuchowej formy utrzymywanej razem przez wiązanie dwusiarczkowe. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 379-478 ludzkiej witronektyny (P04004).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)