Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
GMA-900, monoclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
5
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
GMA-900, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VTN(7448)
General description
Pan 54kDa
Immunogen
Oczyszczona ludzka witronektyna
Application
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Białka ECM
Białka ECM
Wykrywaj witronektynę za pomocą tego przeciwciała przeciwko witronektynie, klon GMA-900 zatwierdzony do stosowania w testach ELISA i WB.
Biochem/physiol Actions
Witronektyna
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony DEAE
Preparation Note
stabilność 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on victronectin
Other Notes
Zastępuje: 04-1108
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
I Schvartz et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 31(5), 539-544 (1999-07-10)
Vitronectin is a multifunctional glycoprotein present in blood and in the extracellular matrix. It binds glycosaminoglycans, collagen, plasminogen and the urokinase-receptor, and also stabilizes the inhibitory conformation of plasminogen activation inhibitor-1. By its localization in the extracellular matrix and its
R J Wechsler-Reya
Trends in neurosciences, 24(12), 680-682 (2001-11-24)
Cerebellar granule cells are the most abundant neurons in the brain and are crucial to the circuitry that controls motor coordination. The proliferation of granule cell precursors (GCPs) is controlled by the secreted signaling molecule Sonic hedgehog (Shh), but the
Rui Chen et al.
Cold Spring Harbor protocols, 2015(7), 634-641 (2015-03-13)
Multiple platforms are available for whole-exome enrichment and sequencing (WES). This protocol is based on the Roche NimbleGen SeqCap EZ Exome Library SR platform, which enriches for ∼44 Mb of the human exonic regions. The SeqCap system uses 55- to