Kluczowe dokumenty
SAB5702362
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-GLUT3/SLC2A3, klon 6T3F2, królicze monoklonalne
Synonim(y):
GLUT3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6T3F2, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
48-60 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.25mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MGTQKVTPALIFAITVATIGSFQFGYNTGVINAPEKIIKEFINKTLTDKGNAPPSEVLLTSLWSLSVAIFSVGGMIGSFSVGLFVNRFGRRNSMLIVNLL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC2A3(6515)
Opis ogólny
Ułatwiający transporter glukozy, który może również pośredniczyć w pobieraniu różnych innych monosacharydów przez błonę komórkową. Pośredniczy w pobieraniu glukozy, 2-deoksyglukozy, galaktozy, mannozy, ksylozy i fukozy, a także prawdopodobnie dehydroaskorbinianu. Nie pośredniczy w transporcie fruktozy.
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego GLUT3/SLC2A3 (P11169).
Zastosowanie
WB, IP
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)