SAB4502804
Anti-GLUT3, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
GLUT-3, GLUT3, Glucose transporter type 3 brain, SLC2A3, Solute carrier family 2 facilitated glucose transporter member 3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 53 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC2A3(6515)
Opis ogólny
Solute carrier family 2 member 3 (SLC2A3), also known as glucose transporter -3 (GLUT-3), is encoded by the gene mapped to human chromosome 12p13.3. The encoded protein belongs to the SLC2 family of GLUTs.
Immunogen
Immunogen Range: 447-496