Kluczowe dokumenty
SAB5702356
Sigma-Aldrich
Anti-NADPH oxidase 4 (NOX4) Antibody, clone 6Q3U8, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
KOX, KOX-1, RENOX
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6Q3U8, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
67 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1.37 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
LHNKFWQENRPDYVNIQLYLSQTDGIQKIIGEKYHALNSRLFIGRPRWKLLFDEIAKYNRGKTVGVFCCGPNSLSKTLHKLSNQNNSYGTRFEYNKESFS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOX4(50507)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the NOX-family of enzymes that functions as the catalytic subunit the NADPH oxidase complex. The encoded protein is localized to non-phagocytic cells where it acts as an oxygen sensor and catalyzes the reduction of molecular oxygen to various reactive oxygen species (ROS). The ROS generated by this protein have been implicated in numerous biological functions including signal transduction, cell differentiation and tumor cell growth. A pseudogene has been identified on the other arm of chromosome 11. Alternative splicing results in multiple transcript variants.[provided by RefSeq, Jan 2009]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 479-578 of human NADPH oxidase 4 (NOX4) (Q9NPH5).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)