Kluczowe dokumenty
SAB5702269
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD68, klon 5S2F7, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CD68,GP110,LAMP4,SCARD1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5S2F7, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
80-130 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
TSQGPSTATHSPATTSHGNATVHPTSNSTATSPGFTSSAHPEPPPPSPSPSPTSKETIGDYTWTNGSQPCVHLQAQIQIRVMYTTQGGGEAWGISVLNPNK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD68(968)
Opis ogólny
Gen ten koduje 110-kD transmembranową glikoproteinę, która jest wysoce ekspresjonowana przez ludzkie monocyty i makrofagi tkankowe. Jest członkiem rodziny glikoprotein błonowych związanych z lizosomami/endosomami (LAMP). Białko lokalizuje się głównie w lizosomach i endosomach, a mniejsza jego część krąży na powierzchni komórek. Jest to integralne białko błonowe typu I z silnie glikozylowaną domeną zewnątrzkomórkową i wiąże się z lektynami lub selektynami specyficznymi dla tkanek i narządów. Białko to jest również członkiem rodziny receptorów zmiataczy. Receptory zmiataczy zwykle działają w celu usuwania resztek komórkowych, promowania fagocytozy oraz pośredniczenia w rekrutacji i aktywacji makrofagów. Alternatywny splicing skutkuje wieloma transkryptami kodującymi różne izoformy.
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 100-200 ludzkiego CD68 (NP_001242.2).
Zastosowanie
WB, FC
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)