Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
SAB5702256
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-AIF1/IBA1, klon 4S8I1, królicze monoklonalne
Synonim(y):
AIF1, AIF-1, IBA1, IRT-1, IRT1, Iba1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4S8I1, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
17 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1.00 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MSQTRDLQGGKAFGLLKAQQEERLDEINKQFLDDPKYSSDEDLPSKLEGFKEKYMEFDLNGNGDIDIMSLKRMLEKLGVPKTHLELKKLIGEVSSGSGETFSYPDFLRMMLGKRSAILKMILMYEEKAREKEKPTGPPAKKAISELP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AIF1(199)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko wiążące aktynę i wapń. Gen ten jest indukowany przez cytokiny i interferon i może promować aktywację makrofagów i wzrost komórek mięśni gładkich naczyń i limfocytów T. Polimorfizmy tego genu mogą być związane z twardziną układową. Polimorfizmy w tym genie mogą być związane z twardziną układową. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu, ale pełna długość i kodująca natura niektórych z tych wariantów nie jest pewna.
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-147 ludzkiego AIF1/IBA1 (NP_001614.3).
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)