Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB5701363
Sigma-Aldrich
Anty-AIF1/IBA1
Synonim(y):
Królik anty-AIF1/IBA1, Przeciwciało wykrywające IBA1
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.7 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... AIF1(11629)
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z myszy AIF1/AIF1/IBA1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)