Merck
SAB5702251
Sigma-Aldrich
Anti-YKL-40/CHI3L1 Antibody, clone 7T1R3, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CHI3L1,ASRT7,CGP-39,GP-39,GP39,HC-gp39,HCGP-3P,YKL-40,YKL40,YYL-40,hCGP-39
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7T1R3, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
30-43 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
1.00 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
PGRFTKEAGTLAYYEICDFLRGATVHRILGQQVPYATKGNQWVGYDDQESVKSKVQYLKDRQLAGAMVWALDLDDFQGSFCGQDLRFPLTNAIKDALAAT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHI3L1(1116)
Opis ogólny
Chitinases catalyze the hydrolysis of chitin, which is an abundant glycopolymer found in insect exoskeletons and fungal cell walls. The glycoside hydrolase 18 family of chitinases includes eight human family members. This gene encodes a glycoprotein member of the glycosyl hydrolase 18 family. The protein lacks chitinase activity and is secreted by activated macrophages, chondrocytes, neutrophils and synovial cells. The protein is thought to play a role in the process of inflammation and tissue remodeling.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 284-383 of human YKL-40/CHI3L1 (NP_001267.2).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IF/ICC
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3