Merck
SAB5702165
Sigma-Aldrich
Anti-Hsp90β Antibody, clone 7C6J0, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
D6S182,HSP84,HSP90B,HSPC2,HSPCB,Hsp90 beta,HSP90AB1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7C6J0, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
85 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.245 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MPEEVHHGEEEVETFAFQAEIAQLMSLIINTFYSNKEIFLRELISNASDALDKIRYESLTDPSKLDSGKELKIDIIPNPQERTLTLVDTGIGMTKADLINNLGTIAKSGTKAFMEALQAGADISMIGQFGVGFYSAYLVAEKVVVITKHNDDEQYAWESSAGGSFTVRADHGEPIGRGTKVILHLKEDQTEYLEERRVKEVVKKHSQFIGYPITLYLEKEREKEISDDEAEEEKGEKEEEDKDDEEKPKIEDVGSDEEDDSGKDKKKKTKKIKEKYIDQEELNKTKPIWTRNPDDITQEE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSP90AB1(3326)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the heat shock protein 90 family; these proteins are involved in signal transduction, protein folding and degradation and morphological evolution. This gene encodes the constitutive form of the cytosolic 90 kDa heat-shock protein and is thought to play a role in gastric apoptosis and inflammation. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Pseudogenes have been identified on multiple chromosomes. [provided by RefSeq, Dec 2012]
Immunogen
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human Hsp90β (NP_031381.2).
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3