Przejdź do
MABC1106
Przeciwciało anty-Hsp90 alfa, klon 1G6-D7
clone 1G6-D7, from mouse
Synonim(y):
Heat shock protein HSP 90-alpha, Heat shock 86 kDa, HSP 86, Lipopolysaccharide-associated protein 2, LAP-2, LPS-associated protein 2, Renal carcinoma antigen NY-REN-38
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
766,00 zł
100 μg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1G6-D7, monoclonal
Application:
ELISA, IP, WB, inhibition assay
Citations:
-
766,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1G6-D7, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, inhibition assay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HSP90AA1(3320)
General description
Białko szoku cieplnego HSP 90-alfa (UniProt: P07900; znane również jako szok cieplny 86 kDa, HSP 86, HSP86, białko związane z lipopolisacharydem 2, LAP-2, białko związane z LPS 2, antygen raka nerki NY-REN-38) jest kodowane przez gen HSP90AA1 (znany również jako HSP90A, HSPC1, HSPCA) (Gene ID: 3320) u człowieka. HSP90 służy jako molekularny chaperon, który utrzymuje stabilność i funkcjonalność wielu białek klienckich w sposób zależny od ATPazy. Wiadomo, że dynamicznie oddziałuje z różnymi ko-chaperonami, które modulują jego rozpoznawanie substratów, cykl ATPazy i funkcję chaperonu. Po zakończeniu procesu chaperonowania, prawidłowo sfałdowane białko klienckie i ko-chaperon opuszczają HSP90 w częściowo otwartej konformacji związanej z ADP, a na koniec ADP jest uwalniane z HSP90, który uzyskuje otwartą konformację do następnego cyklu. Wykazano również, że HSP90 i jego ko-chaperony modulują transkrypcję na co najmniej trzech różnych poziomach (a) poprzez zmianę poziomów niektórych czynników transkrypcyjnych w stanie stacjonarnym w odpowiedzi na różne sygnały fizjologiczne (b) modulowanie aktywności niektórych modyfikatorów epigenetycznych, takich jak deacetylazy histonów, oraz (c) poprzez udział w usuwaniu histonów z regionu promotora niektórych genów, a tym samym włączanie ekspresji genów. W stanie spoczynku, poprzez dimeryzację swojej domeny C-końcowej, HSP90 tworzy homodimer, który jest określany jako konformacja otwarta. Po związaniu ATP domena N-końcowa ulega znacznym zmianom konformacyjnym i wchodzi w kontakt, tworząc aktywną konformację zamkniętą. Po zakończeniu aktywności opiekuńczej cząsteczka ATP jest hydrolizowana do ADP, który następnie dysocjuje z HSP90 i kieruje białko z powrotem do stanu spoczynku. To przeciwciało monoklonalne (klon 1G6-D7) hamuje zarówno tworzenie się guzów de novo, jak i ekspansję już utworzonych guzów u myszy. (Ref.: Li, W., et al. (2012). Biochim. Biophys. Acta. 1823(3); 730 741; Zou, M., et al. (2017). Oncogene 36(15); 2160-2171).
Zaobserwowano ~90 kDa; obliczono 84,66 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający 115 aminokwasom z regionu F-5 ludzkiego HSP90 alfa.
Application
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanego Hsp90 alfa w zastosowaniach immunoprecypitacji (Dong, H., et. al. (2016). Sci Rep. 6:20605).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła Hsp90 alfa w zastosowaniach ELISA (Zou, M., et. al. (2017). Oncogene. 36(15):2160-2171).
Wpływa na analizę funkcji: Reprezentatywna partia blokowała inwazję rodzicielskich komórek MDA-MB-231 w sposób zależny od dawki. (Zou, M., et. al. (2017). Oncogene. 36(15):2160-2171).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Hsp90 alfa w aplikacjach Western Blotting (Zou, M., et. al. (2017). Oncogene. 36(15):2160-2171).
Hamuje analizę aktywności/funkcji: Reprezentatywna partia hamowała zarówno tworzenie się guzów de novo, jak i ekspansję już utworzonych guzów u myszy. (Zou, M., et. al. (2017). Oncogene. 36(15):2160-2171).
Przeciwciało anty-Hsp90 alfa, klon 1G6-D7, nr kat. MABC1106, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa Hsp90 alfa, Hsp90 beta i zostało przetestowane do stosowania w testach ELISA, immunoprecypitacji, testach funkcjonalnych, inhibicji i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
Klon 1G6-D7 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa HSP90 alfa i HSP90 beta w ludzkich komórkach. Celuje w epitop w obrębie 9 aminokwasów z regionu wewnętrznego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in MDA-MB-231 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Hsp90 alpha in MDA-MB-231 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABE1130SAB4501464SAB4200812
clone
1G6-D7, monoclonal
clone
2H9, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... HSP90AA1(3320)
Gene Information
human ... HSPA1A(3303)
Gene Information
human ... HSPD1(3329)
Gene Information
human ... HSP90AA1(3320)
mouse ... HSP90AA1(15519)
rat ... HSP90AA1(299331)
species reactivity
human
species reactivity
bovine, human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human, mouse, rat
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody