Przejdź do
05-594
Przeciwciało anty-HSP90
clone D7a, Upstate®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2530,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
D7a, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
13
773,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1502
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
D7a, monoclonal
species reactivity
human, rabbit, pig, mouse, rat, bovine, chicken
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HSP90AA1(3320)
General description
90 kDa
Immunogen
Białko o pełnej długości oczyszczone z mózgu kurczaka; klon D7a
Application
To przeciwciało anty-HSP90 jest zatwierdzone do stosowania w IP, WB do wykrywania HSP90.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje HSP90.
Physical form
Białko G Oczyszczona immunoglobulina w 0,1 M tris-glicyny, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu, pH 7,4.
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from mouse 3T3/A31 fibroblasts or human A431 cells
Other Notes
Więcej informacji można znaleźć w arkuszu danych dla konkretnej partii.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H1775SAB2900334SAB5700674
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human, rabbit, pig, mouse, rat, bovine, chicken
species reactivity
wheat germ, chicken, Sf9 cell line, rabbit, rat, human, mouse, Achlya
species reactivity
human, rat, mouse, chicken, monkey, Drosophila
species reactivity
human, mouse, rat
antibody form
purified antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
D7a, monoclonal
clone
AC-16, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
P11501
UniProt accession no.
P07900
UniProt accession no.
P07900
UniProt accession no.
P08238
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miquéias Lopes-Pacheco et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 41(6), 2194-2210 (2017-04-28)
Premature degradation of mutated cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) protein causes cystic fibrosis (CF), the commonest Mendelian disease in Caucasians. Despite recent advances in precision medicines for CF patients, many CFTR mutants have not been characterized and the effects
Jason M Shapiro et al.
PloS one, 11(11), e0165227-e0165227 (2016-11-02)
We previously isolated AF20, a murine monoclonal antibody that recognizes a cell surface glycoprotein of approximately 90-110 kDa. The AF20 antigen is specifically expressed in human hepatoma and colon cancer cell lines, and thus could serve as a cancer biomarker.
The hsp90-based chaperone system: involvement in signal transduction from a variety of hormone and growth factor receptors.
Pratt, W B
Proceedings of the Society For Experimental Biology and Medicine. Society For Experimental Biology and Medicine, 217, 420-434 (1998)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-594-25UG04054839350207