Kluczowe dokumenty
SAB5702127
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-beta glukuronidaza (GUSB), klon 4U0E2, królicze monoklonalne
Synonim(y):
GUSB, BG, MPS7, beta-glukuronidaza
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4U0E2, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
75 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MARGSAVAWAALGPLLWGCALGLQGGMLYPQESPSRECKELDGLWSFRADFSDNRRRGFEEQWYRRPLWESGPTVDMPVPSSFNDISQDWRLRHFVGWVW
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GUSB(2990)
Opis ogólny
Gen ten koduje hydrolazę, która degraduje glikozaminoglikany, w tym siarczan heparanu, siarczan dermatanu i 4,6-siarczan chondroityny. Enzym tworzy homotetramer, który jest zlokalizowany w lizosomie. Mutacje w tym genie powodują mukopolisacharydozę typu VII. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. Istnieje wiele pseudogenów tego locus w ludzkim genomie.
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiej beta glukuronidazy (GUSB) (P08236).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)