Kluczowe dokumenty
P0082
Monoclonal Anti-POU5F1 (Oct4) antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone PF-29, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-OCT3, Anti-OCT4, Anti-OTF3, Anti-POU domain, class 5, transcription factor 1
Wybierz wielkość
2550,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2550,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PF-29, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~43 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using NT2/D1 total cell extract
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POU5F1(5460)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
produkt powiązany
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.