Kluczowe dokumenty
SAB5702074
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ErbB4/HER4, klon 8E5D0, królicze monoklonalne
Synonim(y):
ALS19, HER4, p180erbB4, ERBB4, HER4/ErbB4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8E5D0, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
180 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
0.25 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
DEYVNEPLYLNTFANTLGKAEYLKNNILSMPEKAKKAFDNPDYWNHSLPPRSTLQHPDYLQEYSTKYFYKQNGRIRPIVAENPEYLSEFSLKPGTVLPPPPYRHRNTVV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERBB4(2066)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny kinaz białkowych Tyr i podrodziny receptorów naskórkowego czynnika wzrostu. Koduje jednoprzebiegowe białko błonowe typu I z wieloma domenami bogatymi w cysteinę, domeną transmembranową, domeną kinazy tyrozynowej, miejscem wiązania kinazy fosfotydyloinozytolu-3 i motywem wiążącym domenę PDZ. Białko wiąże się i jest aktywowane przez neureguliny i inne czynniki oraz indukuje różne odpowiedzi komórkowe, w tym mitogenezę i różnicowanie. Wiele procesów proteolitycznych pozwala na uwolnienie fragmentu cytoplazmatycznego i fragmentu zewnątrzkomórkowego. Mutacje w tym genie są związane z rakiem. Opisano alternatywnie splicowane warianty, które kodują różne izoformy białka; jednak nie wszystkie warianty zostały w pełni scharakteryzowane. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1200-1308 ludzkiego ErbB4/HER4 (Q15303).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)