Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5702008
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-IL1RA, klon 4V9E1, królicze monoklonalne
Synonim(y):
DIRA, ICIL-1RA, IL-1RN, IL-1ra, IL-1ra3, IL1F3, IL1RA, IRAP, MVCD4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4V9E1, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
22 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.17 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
ETRLQLEAVNITDLSENRKQDKRFAFIRSDSGPTTSFESAACPGWFLCTAMEADQPVSLTNMPDEGVMVTKFYFQEDE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL1RN(3557)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny cytokin interleukiny 1. Białko to hamuje aktywność interleukiny 1, alfa (IL1A) i interleukiny 1, beta (IL1B) oraz moduluje różne reakcje immunologiczne i zapalne związane z interleukiną 1. Ten gen i pięć innych blisko spokrewnionych genów cytokin tworzą klaster genów obejmujący około 400 kb na chromosomie 2. Polimorfizm tego genu jest powiązany ze zwiększonym ryzykiem złamań osteoporotycznych i raka żołądka. Zgłoszono kilka alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, styczeń 2016].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 100-200 ludzkiej IL1RA (P18510).
Zastosowanie
BŚ, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)