Kluczowe dokumenty
SAB5701960
Sigma-Aldrich
Anty-Fosfo-Tau-T181
Wybierz wielkość
100 μL
1550,00 zł
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1550,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.426 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr181)
informacje o genach
human ... MAPT(4137)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko tau związane z mikrotubulami (MAPT), którego transkrypt ulega złożonemu, regulowanemu alternatywnemu splicingowi, dając początek kilku gatunkom mRNA. Transkrypty MAPT ulegają zróżnicowanej ekspresji w układzie nerwowym, w zależności od etapu dojrzewania neuronów i ich typu. Mutacje genu MAPT zostały powiązane z kilkoma zaburzeniami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera, choroba Picka, otępienie czołowo-skroniowe, zwyrodnienie korowo-podstawne i postępujące porażenie nadjądrowe.
Immunogen
Fosfosyntetyczny peptyd odpowiadający resztom otaczającym T181 ludzkiego Tau.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)